1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol Diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexamethylene Diacrylate
PC8723-1G PC8723-5G
APOSPC8723-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8723-1G APOSPC8723-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Formel: C₁₂H₁₀F₈O₄
Molecular Weight: 370.20 g/mol
Dichte: 1.2537 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078412
CAS-Nummer: 2264-01-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable