1-Brom-3-fluor-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Brom-3-fluor-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molecular Weight: 259,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861132
CAS-Nummer: 105529-58-6