4-(Trifluoromethyl)styrene 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene

PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Molecular Weight: 172,15 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C/40mmHg
Dichte: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075539
CAS-Nummer: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR