2,4-Difluor-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8736-1G
PC8736-25G
PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8736-1G
APOSPC8736-25G
APOSPC8736-5G
2,4-Difluor-5-nitrophenol
2,4-Difluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Molecular Weight: 175.09 g/mol Schmelzpunkt: 112…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443942 CAS-Nummer: 113512-57-5 |