2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 336 EUR
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Molecular Weight: 301,29 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08443971
CAS-Nummer: 924868-88-2