2,4-Dibrom-6-fluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 63.8 EUR
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibrom-6-fluorphenylisothiocyanat 97%
2,4-Dibrom-6-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Br₂FNS
Molecular Weight: 310.97 g/mol
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 244022-67-1
UN: 3335
ADR: 9 III