Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phosphoric Acid Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl) Ester, Tris(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) phosphate
PC8751-25G
PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA
575
EUR
APOSPC8751-25G
APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Formel:
C₁₅H₉F₂₄O₄P Molecular Weight: 740,17 g/mol Siedepunkt: 130 °C/0,1mmHg Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054654 CAS-Nummer: 355-86-2 |