3-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G
PC8754-5G
PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA
60.9
EUR
APOSPC8754-25G
APOSPC8754-5G
APOSPC8754-100G
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure 96%
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ Molecular Weight: 232,16 g/mol Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066337 CAS-Nummer: 168833-80-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |