2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8760-10G PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-10GEA 203 EUR
APOSPC8760-10G APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Molecular Weight: 236.15 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862055
CAS-Nummer: 191604-88-3