4-Nitrophenylsulfurpentafluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 348 EUR
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulfurpentafluorid
4-Nitrophenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄F₅NO₂S
Molecular Weight: 249.16 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221619
CAS-Nummer: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III