3,4-Difluor-2-methoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8768-1G PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA 78.3 EUR
APOSPC8768-1G APOSPC8768-5G
3,4-Difluor-2-methoxyanilin
3,4-Difluor-2-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368889
CAS-Nummer: 114076-35-6