4-(4-Chlor-3-fluorphenyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC8777-10G
PC8777-1G
PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA
1690
EUR
APOSPC8777-10G
APOSPC8777-1G
APOSPC8777-5G
4-(4-Chlor-3-fluorphenyl)benzaldehyd
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₈ClFO Schmelzpunkt: 112…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201223 CAS-Nummer: 842140-45-8 |