4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC8780-1G
PC8780-500MG
PC8780-5G
APOSPC8780-1GEA
70.1
EUR
APOSPC8780-1G
APOSPC8780-500MG
APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈ClFO Molecular Weight: 234.66 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443962 CAS-Nummer: 223575-82-4 |