1-(4-Fluorphenyl)-2-imidazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorphenyl)-2-imidazolidinon
1-(4-Fluorphenyl)-2-imidazolidinon
Formel: C₉H₉FN₂O
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787796
CAS-Nummer: 53159-75-4