3,4,5-Trifluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3,4,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC8792-1G PC8792-25G PC8792-5G PC8792-100G
APOSPC8792-1GEA 0 EUR
APOSPC8792-1G APOSPC8792-25G APOSPC8792-5G APOSPC8792-100G
3,4,5-Trifluorbenzylamin 98%
3,4,5-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 169
Schmelzpunkt: 44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236318
CAS-Nummer: 235088-69-4
UN: 2735
ADR: 8 II