5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 98%
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094518
CAS-Nummer: 96515-79-6