5'-Chlor-2'-fluoracetophenon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(5-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone

PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 23.2 EUR
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chlor-2'-fluoracetophenon 95%
5'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094519
CAS-Nummer: 541508-27-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR