3-Brom-2-fluorbenzoesäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8806-25G
PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA
69.6
EUR
APOSPC8806-25G
APOSPC8806-5G
3-Brom-2-fluorbenzoesäure 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Schmelzpunkt: 165…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665763 CAS-Nummer: 161957-56-8 |