2-Fluor-3-iod-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-3-iod-5-picolin
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 109 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluor-3-iod-5-methylpyridin
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237.02 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095303
CAS-Nummer: 153034-78-7