4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 87 EUR
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluorid
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Molecular Weight: 204.19 g/mol
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07773046
CAS-Nummer: 67081-98-5