4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-fluor-6-iod-4-methylbenzol
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 58 EUR
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol 95%
4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol
Formel: C₇H₅BrFI
Molecular Weight: 314,92 g/mol
Siedepunkt: 249…250 °C
Dichte: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200719
CAS-Nummer: 870704-15-7