3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G
PC8834-25G
PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8834-1G
APOSPC8834-25G
APOSPC8834-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 224,3700 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07778020 CAS-Nummer: 1160561-31-8 |