2-Brom-3,5-difluorphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8835-10G
PC8835-1G
PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA
299
EUR
APOSPC8835-10G
APOSPC8835-1G
APOSPC8835-5G
2-Brom-3,5-difluorphenol 96%
2-Brom-3,5-difluorphenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861127 CAS-Nummer: 325486-43-9 |