4-Brom-3,5-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Brom-3,5-difluorphenol
4-Brom-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062385
CAS-Nummer: 130191-91-2