1-Brom-5-fluornaphthalin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8838-1G PC8838-25G PC8838-5G
APOSPC8838-1GEA 128 EUR
APOSPC8838-1G APOSPC8838-25G APOSPC8838-5G
1-Brom-5-fluornaphthalin 97%
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrF
Molecular Weight: 225,0571 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258916
CAS-Nummer: 315-56-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR