4'-Brom-3',5'-difluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 684 EUR
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Brom-3',5'-difluoracetanilid
4'-Brom-3',5'-difluoracetanilid
Formel: C₈H₆BrF₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038226
CAS-Nummer: 541539-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II