3-Cyan-4-fluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G
PC8847-100G
PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA
21.9
EUR
APOSPC8847-5G
APOSPC8847-100G
APOSPC8847-25G
3-Cyan-4-fluorbenzaldehyd 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₄FNO Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863558 CAS-Nummer: 218301-22-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |