Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
PC8848-100G
APOSPC8848-100GEA 331 EUR
APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formel: C₈F₈O₂
Molecular Weight: 280.07 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134438
CAS-Nummer: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3 III