6-Fluorveratrumaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethoxy-6-fluorbenzaldehyd
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 33.5 EUR
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluorveratrumaldehyd
6-Fluorveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184.17 g/mol
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061108
CAS-Nummer: 71924-62-4