1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 137 EUR
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
Molecular Weight: 254,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835175
CAS-Nummer: 934241-80-2