a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
PC8908-1G
PC8908-10G
PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA
143
EUR
APOSPC8908-1G
APOSPC8908-10G
APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formel:
C₁₅H₁₂FNO₂S Molecular Weight: 289.32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787932 CAS-Nummer: 165806-95-1 |