3,5-Difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 98.6 EUR
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorphenylboronsäure 98%
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157,91 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318138
CAS-Nummer: 156545-07-2