1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 203 EUR
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formel: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Schmelzpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683528
CAS-Nummer: 207857-15-6