3-Fluor-2-thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 267 EUR
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluor-2-thiophencarbonsäure
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C5H3FO2S
Molecular Weight: 146,1395 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03426911
CAS-Nummer: 32431-84-8