Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 87 EUR
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Molecular Weight: 301,29 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142038
CAS-Nummer: 132089-39-5