4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8924-1G
PC8924-5G
APOSPC8924-1GEA
538
EUR
APOSPC8924-1G
APOSPC8924-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₁₂H₁₀F₃N₃OS Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00112085 CAS-Nummer: 263387-25-3 |