4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8938-1G PC8938-5G
APOSPC8938-1GEA 0 EUR
APOSPC8938-1G APOSPC8938-5G
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226284
CAS-Nummer: 251115-21-6