4-(Difluormethoxy)-3-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8950-25G PC8950-5G
APOSPC8950-25GEA 179 EUR
APOSPC8950-25G APOSPC8950-5G
4-(Difluormethoxy)-3-hydroxybenzaldehyd 97%
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04406687
CAS-Nummer: 151103-08-1