4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzoic acid
PC8961-1G
PC8961-250MG
PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA
102
EUR
APOSPC8961-1G
APOSPC8961-250MG
APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168.17 g/mol Schmelzpunkt: 144…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208279 CAS-Nummer: 16633-50-4 |