4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 56.7 EUR
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Schmelzpunkt: 157…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07438043
CAS-Nummer: 588702-62-9