2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G
PC8968-1G
PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA
95.7
EUR
APOSPC8968-10G
APOSPC8968-1G
APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225.55 g/mol Schmelzpunkt: 185…186 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862019 CAS-Nummer: 505084-58-2 |