6-(Trifluormethyl)picolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluormethyl)picolinsäure 98%
6-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02180819
CAS-Nummer: 131747-42-7