2-(Trifluormethyl)isonicotinsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC8970-1G PC8970-5G
APOSPC8970-1GEA 58 EUR
APOSPC8970-1G APOSPC8970-5G
2-(Trifluormethyl)isonicotinsäure 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Schmelzpunkt: 217…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774132
CAS-Nummer: 131747-41-6