2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 36.4 EUR
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Molecular Weight: 194.09 g/mol
Schmelzpunkt: 148…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002408
CAS-Nummer: 652-18-6
EINECS: 435-890-3