Octafluoroadiponitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8976-1GEA 132 EUR
APOSPC8976-1G APOSPC8976-10G APOSPC8976-5G
Octafluoroadiponitrile 97%
Octafluoroadiponitrile
Formel: C₆F₈N₂
Molecular Weight: 252,07 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C
Dichte: 1,4304 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155894
CAS-Nummer: 376-53-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III