Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoroacetic Acid Trimethylsilyl Ester
PC8977-25G
APOSPC8977-25GEA
97.3
EUR
APOSPC8977-25G
Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Reagent for ring opening of cyclopropyl ketones.
Formel:
C₅H₉F₃O₂Si Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C Dichte: 1,078 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000413 CAS-Nummer: 400-53-3 UN: 2924 ADR: 3+8,II |