2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8979-1G PC8979-5G
APOSPC8979-1GEA 186 EUR
APOSPC8979-1G APOSPC8979-5G
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₆BrF₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235249
CAS-Nummer: 914636-83-2