4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 101 EUR
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08234939
CAS-Nummer: 590371-73-6