3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 0 EUR
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formel: C₁₀H₈F₃N
Siedepunkt: 86 °C/0,3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973009
CAS-Nummer: 95096-06-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III