3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamidin Hydrochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)phenylamidin Hydrochlorid
PC9005-10G
PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA
473
EUR
APOSPC9005-10G
APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid 95+%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₇ClF₆N₂ Molecular Weight: 292,61 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276604 CAS-Nummer: 97603-94-6 |